Thermo jacket, Match
Cold resistant jacket made of 100% insulating polyester. The jacket is washable at 40 °C.
- Elasticated back
- Kidney protector
- Chest pocket
- Ideal as underwear
Weight:180 g/m²
Cold resistant jacket made of 100% insulating polyester. The jacket is washable at 40 °C.
- Elasticated back
- Kidney protector
- Chest pocket
- Ideal as underwear
Weight:180 g/m²
- Catalog No:
- KWIN100775540XS
- KWIN100775540S
- KWIN100775540M
- KWIN100775540L
- KWIN100775540XL
- KWIN1007755402XL
- KWIN1007755403XL
- KWIN1007755404XL
- Outfit applikationer:
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- Risk area:
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Køn:
- For mænd
- For mænd
- For mænd
- For mænd
- For mænd
- For mænd
- For mænd
- For mænd
- Sleeve or leg length:
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Lukkestørrelse:
- Med lynlås
- Stof:
- Polyester
- Polyester
- Polyester
- Polyester
- Polyester
- 100% insulating polyester
- Polyester
- Polyester
- Vægt:
- 180 g/m²
- 180 g/m²
- 180 g/m²
- 180 g/m²
- 180 g/m²
- 180 g/m²
- 180 g/m²
- 180 g/m²
Product Family Options
- FarveTøj størrelse
Specifications
Cat. No.KWIN100775540XSOutfit applikationerGeneral PurposeRisk areaColdKønFor mændSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseStofPolyesterVægt180 g/m²Specifications
Cat. No.KWIN100775540SOutfit applikationerGeneral PurposeRisk areaColdKønFor mændSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseStofPolyesterVægt180 g/m²Specifications
Cat. No.KWIN100775540MOutfit applikationerGeneral PurposeRisk areaColdKønFor mændSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseStofPolyesterVægt180 g/m²Specifications
Cat. No.KWIN100775540LOutfit applikationerGeneral PurposeRisk areaColdKønFor mændSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseStofPolyesterVægt180 g/m²Specifications
Cat. No.KWIN100775540XLOutfit applikationerGeneral PurposeRisk areaColdKønFor mændSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseStofPolyesterVægt180 g/m²Specifications
Cat. No.KWIN1007755402XLOutfit applikationerGeneral PurposeRisk areaColdKønFor mændSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed lynlåsStof100% insulating polyesterVægt180 g/m²Specifications
Cat. No.KWIN1007755403XLOutfit applikationerGeneral PurposeRisk areaColdKønFor mændSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseStofPolyesterVægt180 g/m²Specifications
Cat. No.KWIN1007755404XLOutfit applikationerGeneral PurposeRisk areaColdKønFor mændSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseStofPolyesterVægt180 g/m²