Sweatshirt, Acode® Basecamp 1734
Sweatshirt made of 80% cotton and 20% polyester, brushed inside.
- Round neck
- Neck, collar, cuffs and hem in rib with elastane
Weight: 280 g/m²
Sweatshirt made of 80% cotton and 20% polyester, brushed inside.
- Round neck
- Neck, collar, cuffs and hem in rib with elastane
Weight: 280 g/m²
- Catalog No:
- KWIN100225940S
- KWIN100225940M
- KWIN100225940L
- KWIN100225940XL
- KWIN1002259402XL
- KWIN1002259403XL
- KWIN1002259404XL
- KWIN100225900S
- KWIN100225900M
- KWIN100225900L
- KWIN100225900XL
- KWIN1002259002XL
- KWIN1002259003XL
- KWIN100225910S
- KWIN100225910M
- KWIN100225910L
- KWIN100225910XL
- KWIN1002259102XL
- KWIN1002259103XL
- KWIN100225331S
- KWIN100225331M
- KWIN100225331L
- KWIN100225331XL
- KWIN1002253312XL
- KWIN1002253313XL
- KWIN100225530S
- KWIN100225530M
- KWIN100225530L
- KWIN100225530XL
- KWIN1002255302XL
- KWIN1002255303XL
- Model:
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- Outfit applikationer:
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Risk area:
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Køn:
- For mænd
- For mænd
- For mænd
- For mænd
- For mænd
- For mænd
- For mænd
- For mænd
- For mænd
- For mænd
- For mænd
- For mænd
- For mænd
- For mænd
- For mænd
- For mænd
- For mænd
- For mænd
- For mænd
- For mænd
- For mænd
- For mænd
- For mænd
- For mænd
- For mænd
- For mænd
- For mænd
- For mænd
- For mænd
- For mænd
- For mænd
- Sleeve or leg length:
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Stof:
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- Vægt:
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
Product Family Options
- FarveTøj størrelse
Specifications
Cat. No.KWIN100225940SModel1734Outfit applikationerIndustrialRisk areaColdKønFor mændSleeve or leg lengthLongStof80% cotton/20% polyesterVægt280 g/m²Specifications
Cat. No.KWIN100225940MModel1734Outfit applikationerIndustrialRisk areaColdKønFor mændSleeve or leg lengthLongStof80% cotton/20% polyesterVægt280 g/m²Specifications
Cat. No.KWIN100225940LModel1734Outfit applikationerIndustrialRisk areaColdKønFor mændSleeve or leg lengthLongStof80% cotton/20% polyesterVægt280 g/m²Specifications
Cat. No.KWIN100225940XLModel1734Outfit applikationerIndustrialRisk areaColdKønFor mændSleeve or leg lengthLongStof80% cotton/20% polyesterVægt280 g/m²Specifications
Cat. No.KWIN1002259402XLModel1734Outfit applikationerIndustrialRisk areaColdKønFor mændSleeve or leg lengthLongStof80% cotton/20% polyesterVægt280 g/m²Specifications
Cat. No.KWIN1002259403XLModel1734Outfit applikationerIndustrialRisk areaColdKønFor mændSleeve or leg lengthLongStof80% cotton/20% polyesterVægt280 g/m²Specifications
Cat. No.KWIN1002259404XLModel1734Outfit applikationerIndustrialRisk areaColdKønFor mændSleeve or leg lengthLongStof80% cotton/20% polyesterVægt280 g/m²Specifications
Cat. No.KWIN100225900SModel1734Outfit applikationerIndustrialRisk areaColdKønFor mændSleeve or leg lengthLongStof80% cotton/20% polyesterVægt280 g/m²Specifications
Cat. No.KWIN100225900MModel1734Outfit applikationerIndustrialRisk areaColdKønFor mændSleeve or leg lengthLongStof80% cotton/20% polyesterVægt280 g/m²Specifications
Cat. No.KWIN100225900LModel1734Outfit applikationerIndustrialRisk areaColdKønFor mændSleeve or leg lengthLongStof80% cotton/20% polyesterVægt280 g/m²Specifications
Cat. No.KWIN100225900XLModel1734Outfit applikationerIndustrialRisk areaColdKønFor mændSleeve or leg lengthLongStof80% cotton/20% polyesterVægt280 g/m²Specifications
Cat. No.KWIN1002259002XLModel1734Outfit applikationerIndustrialRisk areaColdKønFor mændSleeve or leg lengthLongStof80% cotton/20% polyesterVægt280 g/m²Specifications
Cat. No.KWIN1002259003XLModel1734Outfit applikationerIndustrialRisk areaColdKønFor mændSleeve or leg lengthLongStof80% cotton/20% polyesterVægt280 g/m²Specifications
Cat. No.KWIN100225910SModel1734Outfit applikationerIndustrialRisk areaColdKønFor mændSleeve or leg lengthLongStof80% cotton/20% polyesterVægt280 g/m²Specifications
Cat. No.KWIN100225910MModel1734Outfit applikationerIndustrialRisk areaColdKønFor mændSleeve or leg lengthLongStof80% cotton/20% polyesterVægt280 g/m²Specifications
Cat. No.KWIN100225910LModel1734Outfit applikationerIndustrialRisk areaColdKønFor mændSleeve or leg lengthLongStof80% cotton/20% polyesterVægt280 g/m²Specifications
Cat. No.KWIN100225910XLModel1734Outfit applikationerIndustrialRisk areaColdKønFor mændSleeve or leg lengthLongStof80% cotton/20% polyesterVægt280 g/m²Specifications
Cat. No.KWIN1002259102XLModel1734Outfit applikationerIndustrialRisk areaColdKønFor mændSleeve or leg lengthLongStof80% cotton/20% polyesterVægt280 g/m²Specifications
Cat. No.KWIN1002259103XLModel1734Outfit applikationerIndustrialRisk areaColdKønFor mændSleeve or leg lengthLongStof80% cotton/20% polyesterVægt280 g/m²Specifications
Cat. No.KWIN100225331SModel1734Outfit applikationerIndustrialRisk areaColdKønFor mændSleeve or leg lengthLongStof80% cotton/20% polyesterVægt280 g/m²Specifications
Cat. No.KWIN100225331MModel1734Outfit applikationerIndustrialRisk areaColdKønFor mændSleeve or leg lengthLongStof80% cotton/20% polyesterVægt280 g/m²Specifications
Cat. No.KWIN100225331LModel1734Outfit applikationerIndustrialRisk areaColdKønFor mændSleeve or leg lengthLongStof80% cotton/20% polyesterVægt280 g/m²Specifications
Cat. No.KWIN100225331XLModel1734Outfit applikationerIndustrialRisk areaColdKønFor mændSleeve or leg lengthLongStof80% cotton/20% polyesterVægt280 g/m²Specifications
Cat. No.KWIN1002253312XLModel1734Outfit applikationerIndustrialRisk areaColdKønFor mændSleeve or leg lengthLongStof80% cotton/20% polyesterVægt280 g/m²Specifications
Cat. No.KWIN1002253313XLModel1734Outfit applikationerIndustrialRisk areaColdKønFor mændSleeve or leg lengthLongStof80% cotton/20% polyesterVægt280 g/m²Specifications
Cat. No.KWIN100225530SModel1734Outfit applikationerIndustrialRisk areaColdKønFor mændSleeve or leg lengthLongStof80% cotton/20% polyesterVægt280 g/m²Specifications
Cat. No.KWIN100225530MModel1734Outfit applikationerIndustrialRisk areaColdKønFor mændSleeve or leg lengthLongStof80% cotton/20% polyesterVægt280 g/m²Specifications
Cat. No.KWIN100225530LModel1734Outfit applikationerIndustrialRisk areaColdKønFor mændSleeve or leg lengthLongStof80% cotton/20% polyesterVægt280 g/m²Specifications
Cat. No.KWIN100225530XLModel1734Outfit applikationerIndustrialRisk areaColdKønFor mændSleeve or leg lengthLongStof80% cotton/20% polyesterVægt280 g/m²Specifications
Cat. No.KWIN1002255302XLModel1734Outfit applikationerIndustrialRisk areaColdKønFor mændSleeve or leg lengthLongStof80% cotton/20% polyesterVægt280 g/m²Specifications
Cat. No.KWIN1002255303XLModel1734Outfit applikationerIndustrialRisk areaColdKønFor mændSleeve or leg lengthLongStof80% cotton/20% polyesterVægt280 g/m²