Orders LinkContactUsLinkComponent
Flame-resistant jacket, FLAM
Flame-resistant jacket, FLAM
Leverandør:   FRISTADS KANSAS
Flame-resistant jacket, FLAM
Leverandør:  FRISTADS KANSAS
Certifikater
Flame-resistant jacket, FLAM
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
This jacket is made from a flame retardant cotton/polyester blend (75% cotton, 25% polyester). It provides protection against flames, open arc, chemicals and welding sparks.
  • Zip and buttons to top of collar
  • Two chest pockets, one with flap and snap fasteners, one with extra pocket and pen pocket
  • Covered button and loop for sheath knife
  • Two side pockets, inside mobile phone pocket with loop for earpiece
  • Two glove pockets, one with zip
  • Adjustable sleeves with velcro fastener, adjustable hem with buttons
Weight: 340 g/m²
Certifications: EN 61482-1-2 (class 1), EN ISO 11612 (A1 B1 C1)
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • KWIN100333540XS
  • KWIN100333540S
  • KWIN100333540M
  • KWIN100333540L
  • KWIN100333540XL
  • KWIN1003335402XL
  • Model:
  • FLAM
  • FLAM
  • FLAM
  • FLAM
  • FLAM
  • FLAM
  • Outfit applikationer:
  • Chemical protection|Fire protection
  • Chemical protection|Fire protection
  • Chemical protection|Fire protection
  • Chemical protection|Fire protection
  • Chemical protection|Fire protection
  • Chemical protection|Fire protection
  • Risk area:
  • Flame-retardant
  • Flame-retardant
  • Flame-retardant
  • Flame-retardant
  • Flame-retardant
  • Flame-retardant
  • Køn:
  • For mænd
  • For mænd
  • For mænd
  • For mænd
  • For mænd
  • For mænd
  • Sleeve or leg length:
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Lukkestørrelse:
  • Med lynlås
  • Med lynlås
  • Med lynlås
  • Med lynlås
  • Med lynlås
  • Med lynlås
  • Stof:
  • 75% cotton, 25% polyester
  • 75% cotton, 25% polyester
  • 75% cotton, 25% polyester
  • 75% cotton, 25% polyester
  • 75% cotton, 25% polyester
  • 75% cotton, 25% polyester
  • Vægt:
  • 340 g/m²
  • 340 g/m²
  • 340 g/m²
  • 340 g/m²
  • 340 g/m²
  • 340 g/m²
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Farve
    Tøj størrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • mørkeblå/gul
    XS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.220,00 kr
    1.220,00 kr
    1 * 1 Items
       1.220,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN100333540XS
    Model
    FLAM
    Outfit applikationer
    Chemical protection|Fire protection
    Risk area
    Flame-retardant
    Køn
    For mænd
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med lynlås
    Stof
    75% cotton, 25% polyester
    Vægt
    340 g/m²
  • mørkeblå/gul
    S
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.220,00 kr
    1.220,00 kr
    1 * 1 Items
       1.220,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN100333540S
    Model
    FLAM
    Outfit applikationer
    Chemical protection|Fire protection
    Risk area
    Flame-retardant
    Køn
    For mænd
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med lynlås
    Stof
    75% cotton, 25% polyester
    Vægt
    340 g/m²
  • mørkeblå/gul
    M
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.220,00 kr
    1.220,00 kr
    1 * 1 Items
       1.220,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN100333540M
    Model
    FLAM
    Outfit applikationer
    Chemical protection|Fire protection
    Risk area
    Flame-retardant
    Køn
    For mænd
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med lynlås
    Stof
    75% cotton, 25% polyester
    Vægt
    340 g/m²
  • mørkeblå/gul
    L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.220,00 kr
    1.220,00 kr
    1 * 1 Items
       1.220,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN100333540L
    Model
    FLAM
    Outfit applikationer
    Chemical protection|Fire protection
    Risk area
    Flame-retardant
    Køn
    For mænd
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med lynlås
    Stof
    75% cotton, 25% polyester
    Vægt
    340 g/m²
  • mørkeblå/gul
    XL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.220,00 kr
    1.220,00 kr
    1 * 1 Items
       1.220,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN100333540XL
    Model
    FLAM
    Outfit applikationer
    Chemical protection|Fire protection
    Risk area
    Flame-retardant
    Køn
    For mænd
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med lynlås
    Stof
    75% cotton, 25% polyester
    Vægt
    340 g/m²
  • mørkeblå/gul
    XXL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.220,00 kr
    1.220,00 kr
    1 * 1 Items
       1.220,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN1003335402XL
    Model
    FLAM
    Outfit applikationer
    Chemical protection|Fire protection
    Risk area
    Flame-retardant
    Køn
    For mænd
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med lynlås
    Stof
    75% cotton, 25% polyester
    Vægt
    340 g/m²