Orders LinkContactUsLinkComponent
General purpose gloves, Dexgrip
General purpose gloves, Dexgrip
Leverandør:   HONEYWELL SAFETY
General purpose gloves, Dexgrip
Leverandør:  HONEYWELL SAFETY
Certifikater
General purpose gloves, Dexgrip
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These knitted cotton/polyamide gloves feature a crinkled latex coating on palm and fingers and a knitted wrist.
  • Knitting technique helps to obtain a glove that conforms snugly to the hand and provides good dexterity
  • Cotton thread absorbs perspiration thus provides added comfort
  • Ventilated back improves glove's breathability
  • Crinkled latex coating provides resistance to abrasion and perforation as well as an excellent grip
Ideal for the handling of slippery, damp or non greasy parts as well as for building and transport, logistics, waste collection and farming.
Gauge: 10 Thickness: 1,5 / 1,8 mm
EN 388 (2142), EN 407 (X2XXXX); Cat. II
Certifications: EN 388:2016 (2142X), EN 407 (X2XXXX); Cat. II
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • DALL2094140/8
  • DALL2094140/9
  • DALL2094140/10
  • Model:
  • Dexgrip
  • Dexgrip
  • Dexgrip
  • Ambidextrous/Hånd-specifik:
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Engangs/Genbrugelig:
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Latex/latex-fri:
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Foringsmateriale:
  • Bomuld/PA
  • Bomuld/PA
  • Bomuld/PA
  • Overflade:
  • Palm and fingertips coated
  • Palm and fingertips coated
  • Palm and fingertips coated
  • Måler:
  • 10
  • 10
  • 10
  • Manchet:
  • Strikket
  • Strikket
  • Strikket
  • EN norm:
  • EN 388:2016 (2142X), EN 407 (X2XXXX)
  • EN 388:2016 (2142X), EN 407 (X2XXXX)
  • EN 388:2016 (2142X), EN 407 (X2XXXX)
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Handske størrelse
    Farve
    Længde
    Tykkelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 8
    grå/blå
    250 mm
    1,5 - 1,8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 64,10 kr
    64,10 kr
    1 * 1 Par
       64,10 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    DALL2094140/8
    Model
    Dexgrip
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Latex/latex-fri
    Latex
    Foringsmateriale
    Bomuld/PA
    Overflade
    Palm and fingertips coated
    Måler
    10
    Manchet
    Strikket
    EN norm
    EN 388:2016 (2142X), EN 407 (X2XXXX)
  • 9
    grå/blå
    250 mm
    1,5 - 1,8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 64,10 kr
    64,10 kr
    1 * 1 Par
       64,10 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    DALL2094140/9
    Model
    Dexgrip
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Latex/latex-fri
    Latex
    Foringsmateriale
    Bomuld/PA
    Overflade
    Palm and fingertips coated
    Måler
    10
    Manchet
    Strikket
    EN norm
    EN 388:2016 (2142X), EN 407 (X2XXXX)
  • 10
    grå/blå
    250 mm
    1,5 - 1,8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 64,10 kr
    64,10 kr
    1 * 1 Par
       64,10 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    DALL2094140/10
    Model
    Dexgrip
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Latex/latex-fri
    Latex
    Foringsmateriale
    Bomuld/PA
    Overflade
    Palm and fingertips coated
    Måler
    10
    Manchet
    Strikket
    EN norm
    EN 388:2016 (2142X), EN 407 (X2XXXX)