Closing cones, Combi-Stoppers
Leverandør: B. Braun
Gå til:
Om denne vare
These PE Combi-Stoppers are used for sealing male or female Luer-Lock and Luer-Slip connections.
- Unique multifunctional design
- Sterile closing of pre-filled syringes and all kinds of open IV-accesses in IV-Sets
Available in red, blue and white.
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These PE Combi-Stoppers are used for sealing male or female Luer-Lock and Luer-Slip connections.
- Unique multifunctional design
- Sterile closing of pre-filled syringes and all kinds of open IV-accesses in IV-Sets
Available in red, blue and white.
Documents
Product Family Options
Produktinformation
- FarveTilgængelighedPrice
- BRAU4495152Lukkekegler, kombi-prop, PE, latex- og PVC-fri, anvendes universalt til injektionsteder uden nåle
og på forhånd fyldte sprøjter med forseglingLukkekegler, kombi-prop, PE, latex- og PVC-fri, anvendes universalt til injektionsteder uden nåle
og på forhånd fyldte sprøjter med forseglingblåLog ind for tilgængelighed1 * 100 Items515,00 kr - 612-0100Lukkekegler, kombi-prop, PE, latex- og PVC-fri, anvendes universalt til injektionsteder uden nåle
og på forhånd fyldte sprøjter med forseglingLukkekegler, kombi-prop, PE, latex- og PVC-fri, anvendes universalt til injektionsteder uden nåle
og på forhånd fyldte sprøjter med forseglingrødLog ind for tilgængelighed1 * 100 Items508,00 kr - BRAU4495209Lukkekegler, kombi-prop, PE, latex- og PVC-fri, anvendes universalt til injektionsteder uden nåle
og på forhånd fyldte sprøjter med forseglingLukkekegler, kombi-prop, PE, latex- og PVC-fri, anvendes universalt til injektionsteder uden nåle
og på forhånd fyldte sprøjter med forseglinghvidLog ind for tilgængelighed1 * 100 Items508,00 kr