Orders LinkContactUsLinkComponent
Probes for 112
Probes for 112
Leverandør:   Testo
Probes for 112
Leverandør:  Testo
Certifikater
Probes for 112
9 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Område
    Nøjagtighed
    Ansøgning
    Længde
    Ø×L
    Tilgængelighed
    Price
  • 662-3143
    Probe i rustfrit stål med PUR-kabel
    Probe i rustfrit stål med PUR-kabel
    −50...+150 °C
    ±0,5% af mv (100...150 °C)
    ±0,2 °C (-25...+74,9 °C)
    ±0,4 °C (øvrige område)
    Fødevarer
    125 mm
    4×125 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 964,00 kr
    964,00 kr
    1 * 1 Items
       964,00 kr
  • 620-3660
    Robust probe med specialgreb, med PUR-kabel
    Robust probe med specialgreb, med PUR-kabel
    −25...+150 °C
    ±0,5 % af mv (100...150 °C)
    ±0,2 °C (-25...+74,9 °C)
    ±0,4 °C (øvrige område)
    Fødevarer
    115 mm
    5×115 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 917,00 kr
    917,00 kr
    1 * 1 Items
       917,00 kr
  • 628-3306
    NTC-probe, proptrækkerdesign
    NTC-probe, proptrækkerdesign
    −50...+140 °C
    ±0,5 % af mv (100...140 °C)
    ±0,2 °C (-25...+74,9 °C)
    ±0,4 °C (øvrige område)
    Frosne fødevarer
    110 mm
    8×110 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.460,00 kr
    1.460,00 kr
    1 * 1 Items
       1.460,00 kr
  • 620-3233
    Probe pakket i rør, med Velcro®
    Probe pakket i rør, med Velcro®
    −50...+70 °C
    ±0,2 °C (-25...70)
    ±0,4 °C (-50...-25,1 °C)
    Overflade
    300 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 784,00 kr
    784,00 kr
    1 * 1 Items
       784,00 kr
  • 620-3316
    Vandtæt NTC-probe, kan kalibreres
    Vandtæt NTC-probe, kan kalibreres
    −25...+120 °C
    ±0,5 % af mv (100...120 °C)
    ±0,2 °C (-25...+74,9 °C)
    ±0,4 °C (øvrige område)
    Nedsænkning/penetration
    160 mm
    5×160 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 682,00 kr
    682,00 kr
    1 * 1 Items
       682,00 kr
  • TEST0614.1272
    Vandtæt PT 100-probe, kan kalibreres
    Vandtæt PT 100-probe, kan kalibreres
    −50...+300 °C
    Klasse A
    Nedsænkning/penetration
    160 mm
    5×160 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 745,00 kr
    745,00 kr
    1 * 1 Items
       745,00 kr
  • TEST0614.1712
    NTC-probe, robust, nøjagtig
    NTC-probe, robust, nøjagtig
    −25...+120 °C
    ±0,5 % af mv (100...120 °C)
    ±0,2 °C (-25...+74,9 °C)
    ±0,4 °C (øvrige område)
    Luft
    115 mm
    5×115 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 705,00 kr
    705,00 kr
    1 * 1 Items
       705,00 kr
  • 620-3235
    NTC-probe, rustfrit stål, med PUR-kabel
    NTC-probe, rustfrit stål, med PUR-kabel
    −25...+120 °C
    ±0,5 % af mv (100...120 °C)
    ±0,2 °C (-25...+74,9 °C)
    ±0,4 °C (øvrige område)
    Fødevarer
    125 mm
    4×125 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.050,00 kr
    1.050,00 kr
    1 * 1 Items
       1.050,00 kr
  • TEST0614.2272
    PT100-probe, kan kalibreres
    PT100-probe, kan kalibreres
    −50...+300 °C
    Klasse A
    Fødevarer
    125 mm
    4×125 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 878,00 kr
    878,00 kr
    1 * 1 Items
       878,00 kr