Probes for 650
Overfladeprobe, med termoelementstrip, type K, −200...+300 °C, Klasse 2 (EN 60751)
620-0745
: Testo
- Område:−200...+300 °C
- Beskrivelse:Overfladeprobe, med termoelementstrip, type K
- Seq:03
- Nøjagtighed:Klasse 2 (EN 60751)