Precision digital thermometer, testo 112
Termometer 112, til fødevareinspektion, NTC: −50…+120; PT100: −50…+300 °C, NTC: ±0,2 °C (−25...40 °C); ±0,3 °C (40,1...80 °C); ±0,5 °C (øvrige område)
PT100: ±0,2 °C (−50...200 °C); ±0,3 °C (øvrige område), 0,1 °C, NTC/PT100-probe, 182×64×40 mm, 171 g
PT100: ±0,2 °C (−50...200 °C); ±0,3 °C (øvrige område), 0,1 °C, NTC/PT100-probe, 182×64×40 mm, 171 g
Katalog # 620-3315
Leverandør: Testo
Gå til:
Product Details & Documents
The highly accurate temperature measuring instrument is ideal for official food inspections.
- Audible alarm with adjustable limits
- Large illuminated display
- Display and storage of minimun and maximum values
Storage temperature: −30 to +70 °C
: Supplied with calibration protocol and batteries but without probes.
Specifikationer
- Område:NTC: −50…+120; PT100: −50…+300 °C
- Opløsning:0,1 °C
- Vægt:171 g
- Beskrivelse:Termometer 112, til fødevareinspektion
- B×D×H:182×64×40 mm
- Nøjagtighed:NTC: ±0,2 °C (−25...40 °C); ±0,3 °C (40,1...80 °C); ±0,5 °C (øvrige område)
PT100: ±0,2 °C (−50...200 °C); ±0,3 °C (øvrige område) - Føler:NTC/PT100-probe
- Cat. No.:620-3315
- Driftstemperatur:−20...+50 °C
- Battery type:9 V block battery, 6F22
- Battery life:100 h
- Housing material:ABS
- Antal kanaler:1
- Beskyttelsesklasse:TopSafe; IP 65
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- TopSafe protection case from impact and dirtTopSafe protection case from impact and dirt620-2356Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 282,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Soft carrying case for measuring instruments and probesSoft carrying case for measuring instruments and probes620-2367Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 282,00 kr