Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision digital thermometer, testo 112
Termometer 112, til fødevareinspektion, NTC: −50…+120; PT100: −50…+300 °C, NTC: ±0,2 °C (−25...40 °C); ±0,3 °C (40,1...80 °C); ±0,5 °C (øvrige område)
PT100: ±0,2 °C (−50...200 °C); ±0,3 °C (øvrige område), 0,1 °C, NTC/PT100-probe, 182×64×40 mm, 171 g
Katalog # 620-3315
Leverandør:   Testo
Precision digital thermometer, testo 112
Katalog # 620-3315
Leverandør:  Testo
Precision digital thermometer, testo 112
Precision digital thermometer, testo 112
Termometer 112, til fødevareinspektion, NTC: −50…+120; PT100: −50…+300 °C, NTC: ±0,2 °C (−25...40 °C); ±0,3 °C (40,1...80 °C); ±0,5 °C (øvrige område)
PT100: ±0,2 °C (−50...200 °C); ±0,3 °C (øvrige område), 0,1 °C, NTC/PT100-probe, 182×64×40 mm, 171 g
Price
1.700,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
The highly accurate temperature measuring instrument is ideal for official food inspections.
  • Audible alarm with adjustable limits
  • Large illuminated display
  • Display and storage of minimun and maximum values
Storage temperature: −30 to +70 °C
 : Supplied with calibration protocol and batteries but without probes.
Specifikationer
  • Område:
    NTC: −50…+120; PT100: −50…+300 °C
  • Opløsning:
    0,1 °C
  • Vægt:
    171 g
  • Beskrivelse:
    Termometer 112, til fødevareinspektion
  • B×D×H:
    182×64×40 mm
  • Nøjagtighed:
    NTC: ±0,2 °C (−25...40 °C); ±0,3 °C (40,1...80 °C); ±0,5 °C (øvrige område)
    PT100: ±0,2 °C (−50...200 °C); ±0,3 °C (øvrige område)
  • Føler:
    NTC/PT100-probe
  • Cat. No.:
    620-3315
  • Driftstemperatur:
    −20...+50 °C
  • Battery type:
    9 V block battery, 6F22
  • Battery life:
    100 h
  • Housing material:
    ABS
  • Antal kanaler:
    1
  • Beskyttelsesklasse:
    TopSafe; IP 65
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • TopSafe protection case from impact and dirt
    TopSafe protection case from impact and dirt
    620-2356
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 282,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Soft carrying case for measuring instruments and probes
    Soft carrying case for measuring instruments and probes
    620-2367
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 282,00 kr