Orders LinkContactUsLinkComponent
Digital mini surface thermometer
Mini-termometer til måling af overfladetemperatur, −50…+300 °C, ±1 °C (-30...250 °C)
±2 °C (øvrige område), 0,1 (−19,9…+199,9);
1,0 °C, 120 mm
Katalog # TEST0560.1109
Leverandør:   Testo
Digital mini surface thermometer
Katalog # TEST0560.1109
Leverandør:  Testo
Digital mini surface thermometer
Digital mini surface thermometer
Mini-termometer til måling af overfladetemperatur, −50…+300 °C, ±1 °C (-30...250 °C)
±2 °C (øvrige område), 0,1 (−19,9…+199,9);
1,0 °C, 120 mm
Price
290,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
The mini surface thermometer is used for the most varied methods of surface temperature measurements (for temperature checks in heating engineering, the sanitation sector, or air conditioning/refrigeration and ventilation technology).
  • Universally applicable for surface measurement
  • Large, easy-to-read display
  • Battery status display and easy battery replacement
  • Stainless steel surface temperature probe
  • Auto power-off (1 hour) with low battery display
  • Selectable °C/°F display
Silicon thermal paste can be used for fast measurement results which provides optimal thermal transference between the measuring tip and object being measured.
 : Supplied with batteries.
Specifikationer
  • Område:
    −50…+300 °C
  • Opløsning:
    0,1 (−19,9…+199,9);
    1,0 °C
  • Beskrivelse:
    Mini-termometer til måling af overfladetemperatur
  • Nøjagtighed:
    ±1 °C (-30...250 °C)
    ±2 °C (øvrige område)
  • Føler:
    120 mm