Tetracyclin, HCl
Marketsource
Leverandør: Serva
Gå til:
Om denne vare
- CAS nummer:64-75-5
- Formel:C₂₂H₂₅ClN₂O₈
- MDL nummer:MFCD00078142
- Molecular Weight:480.9 g/mol
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-593-8
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
- CAS nummer:64-75-5
- Formel:C₂₂H₂₅ClN₂O₈
- MDL nummer:MFCD00078142
- Molecular Weight:480.9 g/mol
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-593-8