Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l), Millipore®
EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l), Glass bottle, 500 mL
Leverandør: Merck Millipore (Calbiochem)
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l), Millipore®
Katalog # 324504-500
Leverandør: Merck Millipore (Calbiochem)
CAS nummer:
Gå til:
Product Details & Documents
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:500 mL
- Beskrivelse:EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)