Ampicillin
Marketsource
Leverandør: Serva
Gå til:
Om denne vare
- CAS nummer:69-53-4
- Formel:C₁₆H₁₉N₃O₄S
- MDL nummer:MFCD00005175
- Molecular Weight:349.4 g/mol
- EINECS:200-709-7
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
- CAS nummer:69-53-4
- Formel:C₁₆H₁₉N₃O₄S
- MDL nummer:MFCD00005175
- Molecular Weight:349.4 g/mol
- EINECS:200-709-7
Product Family Options
Produktinformation
- PakningPaknTilgængelighedPrice
- Specifikationer:MarketsourceMarketsource
- Specifikationer:MarketsourceMarketsource
- Specifikationer:MarketsourceMarketsource