Orders LinkContactUsLinkComponent
Dextran, M.W. ~ 100,000
Dextran, M.W. ~ 100,000
Marketsource
Leverandør:   Serva
Dextran, M.W. ~ 100,000
Leverandør:  Serva
Marketsource
Certifikater
Dextran, M.W. ~ 100,000
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
  • CAS nummer:9004-54-0
  • Formel:(C₆H₁₀O₅)n
  • MDL nummer:MFCD00130935
  • EINECS:232-677-5
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - kr2,255.22
    kr2,255.22
    1 * 500 g
       kr2,255.22
    Specifikationer:
    Marketsource