Orders LinkContactUsLinkComponent
Pharma scoops
Pharma scoops
Leverandør:   BOCHEM
Pharma scoops
Leverandør:  BOCHEM
Certifikater
Pharma scoops
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Stainless steel. These scoops are ideal for sample taking in the pharmaceutical and food industries.
  • With hanging loop
  • Seamless fixed handle
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Længde
    Bredde
    Tilgængelighed
    Price
  • 100 ml
    215 mm
    60 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 284,00 kr
    284,00 kr
    1 * 1 Items
       284,00 kr
  • 200 ml
    230 mm
    75 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 294,00 kr
    294,00 kr
    1 * 1 Items
       294,00 kr
  • 250 ml
    245 mm
    85 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 352,00 kr
    352,00 kr
    1 * 1 Items
       352,00 kr
  • 500 ml
    350 mm
    130 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 520,00 kr
    520,00 kr
    1 * 1 Items
       520,00 kr