Orders LinkContactUsLinkComponent
TLC plates
Silica gel, 200×200 mm
Katalog # 552-0129
Leverandør:   GERBER FUNKE
TLC plates
Katalog # 552-0129
Leverandør:  GERBER FUNKE
TLC plates
Silica gel, 200×200 mm
Price
3.500,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 Items
Product Details & Documents
  • With aluminium liner
  • Can be cut with scissors
Specifikationer
  • Belægningsmateriale:
    Silica gel
  • Pladestørrelse:
    200×200 mm
  • Seq:
    01