Orders LinkContactUsLinkComponent
Automatic tilt measures
Automatic tilt measures
Leverandør:   GERBER FUNKE
Automatic tilt measures
Leverandør:  GERBER FUNKE
Certifikater
Automatic tilt measures
Automatic tilt measures
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Glass, with rubber stopper.
  • Superior quality models
  • Storage bottle of 500/250 ml
  • For milk analysis applications
Colour: Clear
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • 614-0148
    Amyl alcohol
    Amyl alcohol
    1 ml
    klar
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 538,00 kr
    538,00 kr
    1 * 1 Items
       538,00 kr
  • 614-0147
    Sulphuric acid
    Sulphuric acid
    10 ml
    klar
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 621,00 kr
    621,00 kr
    1 * 1 Items
       621,00 kr