Orders LinkContactUsLinkComponent
Transport trolleys
Transport trolleys
Leverandør:   BOCHEM
Transport trolleys
Leverandør:  BOCHEM
Certifikater
Transport trolleys
Transport trolleys
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These transport trolleys are made of stainless steel with two guide and two fixed rolls.
  • Surface matt finish
  • Robust pushing handle
Load capacity: 300 kg
Product Family Options
Produktinformation
  • B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • BOCH11417
    Laboratorievogn 4, sammenklappelig
    Laboratorievogn 4, sammenklappelig
    785×450×850 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 12.610,00 kr
    12.610,00 kr
    1 * 1 Items
       12.610,00 kr
  • BOCH11418
    Laboratorievogn 4, fast
    Laboratorievogn 4, fast
    1000×650×850 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.890,00 kr
    11.890,00 kr
    1 * 1 Items
       11.890,00 kr