Orders LinkContactUsLinkComponent
Roller bottles, Nunc™ TufRol™
Roller bottles, Nunc™ TufRol™
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Roller bottles, Nunc™ TufRol™
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Roller bottles, Nunc™ TufRol™
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PS, sterile.
  • One-piece seamless design reduces possibility of leaking through a seam
  • Shallow and deep indents allow for excellent manual and automated handling
  • Proprietary manufacturing process allows for greater impact resistance
  • Vertical expanded surfaces version facilitates emptying and reduces retention of product
Nunc™ TufRol™ have been developed for applications such as the industrial scale production of vaccines, monoclonal antibodies and biotherapeutics, where reliability and reproducibility are essential.
Caution: Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 392-0336
  • 392-0337
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Miljøcertificering:
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Dyrkningsareal
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • 392-0336
    Rulleflasker, TufRol™, glat overflade, med skruelåg uden ventilering, der er nem at sætte på og tage af
    Rulleflasker, TufRol™, glat overflade, med skruelåg uden ventilering, der er nem at sætte på og tage af
    850 cm²
    2 pr. pakke, 20 pr. kasse
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 1.570,00 kr
    1.570,00 kr
    1 * 20 Items
       1.570,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    392-0336
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 392-0337
    Rulleflasker, TufRol™, glat overflade, med skruelåg uden ventilering, der er nem at sætte på og tage af
    Rulleflasker, TufRol™, glat overflade, med skruelåg uden ventilering, der er nem at sætte på og tage af
    850 cm²
    2 pr. pakke, 20 pr. kasse
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 1.300,00 kr
    1.300,00 kr
    1 * 20 Items
       1.300,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    392-0337
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Vented caps for TufRol™ roller bottles, HDPE, sterile
    Vented caps for TufRol™ roller bottles, HDPE, sterile
    392-0326
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items - 4.110,00 kr