Orders LinkContactUsLinkComponent
Abietinsyre
Glass bottle for solids, 25 g
Katalog # ROTH5008.1
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Abietinsyre
Katalog # ROTH5008.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  514-10-3
Abietinsyre
Glass bottle for solids, 25 g
CAS nummer:  514-10-3
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:514-10-3
  • Formel:C₂₀H₃₀O₂
  • MDL nummer:MFCD03423567
  • Molecular Weight:302.45 g/mol
  • EINECS:208-178-3
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    25 g
Specifikationer