8-Bromisoquinolin
Leverandør: Cayman Chemical
Gå til:
Om denne vare
- CAS nummer:63927-22-0
- Formel:C₉H₆BrN
- MDL nummer:MFCD04973298
- Molecular Weight:208.0600 g/mol
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
- CAS nummer:63927-22-0
- Formel:C₉H₆BrN
- MDL nummer:MFCD04973298
- Molecular Weight:208.0600 g/mol