Orders LinkContactUsLinkComponent
Jern, powder
Jern, powder
Brandfarlig
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Jern, powder
Certifikater
Jern, powder
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
  • CAS nummer:7439-89-6
  • Formel:Fe
  • MDL nummer:MFCD00010999
  • Molecular Weight:55.85 g/mol
  • Kogende Pt:3000 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:1536 °C
  • Tæthed:7,86 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:231-096-4
  • FN:3089
  • ADR:4.1,III