Orders LinkContactUsLinkComponent
Cleaning agents, elma tec clean
Cleaning agents, elma tec clean
Leverandør:   ELMA SCHMIDBAUER
Cleaning agents, elma tec clean
Leverandør:  ELMA SCHMIDBAUER
Certifikater
Cleaning agents, elma tec clean
Cleaning agents, elma tec clean
8 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Powerful cleaners for ultrasonic baths suitable for many industrial cleaning tasks
  • prolongs the service life of the ultrasonic unit
  • Highly efficient concentrate
  • Long shelf life
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • pH-værdi
    Tilgængelighed
    Price
  • ELMA8000170
    elma tec clean S2, til rengøring af rustfrit stål, ædle metaller, glas, keramik og udvalgte plastmaterialer
    elma tec clean S2, til rengøring af rustfrit stål, ædle metaller, glas, keramik og udvalgte plastmaterialer
    <1,0
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 L
    1 * 25 L - 3.300,00 kr
    3.300,00 kr
    1 * 25 L
       3.300,00 kr
  • ELMA8000172
    elma tec clean S2, til rengøring af rustfrit stål, ædle metaller, glas, keramik og udvalgte plastmaterialer
    elma tec clean S2, til rengøring af rustfrit stål, ædle metaller, glas, keramik og udvalgte plastmaterialer
    <1,0
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 553,00 kr
    553,00 kr
    1 * 2,5 L
       553,00 kr
  • ELMA8000152
    elma tec clean N1, til rengøring af metal-, plast-, glas- og keramiske overflader
    elma tec clean N1, til rengøring af metal-, plast-, glas- og keramiske overflader
    9,3
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 388,00 kr
    388,00 kr
    1 * 2,5 L
       388,00 kr
  • ELMA8000102
    elma tec clean A1, til rengøring af glas- og keramiske materialer
    elma tec clean A1, til rengøring af glas- og keramiske materialer
    10,8
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 369,00 kr
    369,00 kr
    1 * 2,5 L
       369,00 kr
  • ELMA8000122
    elma tec clean A3, for stainless steel, steel and other iron materials, titanium and precious metals, gray cast iron; check nonferrous heavy metals, brass, glass and quartz for resistance before use! Not suitable for aluminium magnesium and most of their alloys.
    elma tec clean A3, for stainless steel, steel and other iron materials, titanium and precious metals, gray cast iron; check nonferrous heavy metals, brass, glass and quartz for resistance before use! Not suitable for aluminium magnesium and most of their alloys.
    13,0
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 330,00 kr
    330,00 kr
    1 * 2,5 L
       330,00 kr
  • ELMA8000150
    elma tec clean N1, for cleaning metallic, plastic, glassy and ceramic surfaces
    elma tec clean N1, for cleaning metallic, plastic, glassy and ceramic surfaces
    9,3
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 L
    1 * 25 L - 2.430,00 kr
    2.430,00 kr
    1 * 25 L
       2.430,00 kr
  • ELMA8000112
    elma tec clean A2, for cleaning non ferrous metals, precious metals, brass, nickel, titanium; check zinc and aluminium for resistance before use!
    elma tec clean A2, for cleaning non ferrous metals, precious metals, brass, nickel, titanium; check zinc and aluminium for resistance before use!
    11,0
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 418,00 kr
    418,00 kr
    1 * 2,5 L
       418,00 kr
  • ELMA8000132
    elma tec clean A4, universal cleaner for stainless steel, steel, iron, gray cast iron, aluminium and light metals, brass, nonferrous heavy metals, precious metals, nickel, zinc, plastics, ceramics, glass, quartz, rubber.
    elma tec clean A4, universal cleaner for stainless steel, steel, iron, gray cast iron, aluminium and light metals, brass, nonferrous heavy metals, precious metals, nickel, zinc, plastics, ceramics, glass, quartz, rubber.
    13,4
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 350,00 kr
    350,00 kr
    1 * 2,5 L
       350,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Hane til 5 l og 10 l beholdere
    Hane til 5 l og 10 l beholdere
    ELMA8000003927
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 117,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Hane til 25 l beholdere
    Hane til 25 l beholdere
    ELMA8000003928
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 117,00 kr