Orders LinkContactUsLinkComponent
Cheese trier
Cheese trier
Leverandør:   GERBER FUNKE
Cheese trier
Leverandør:  GERBER FUNKE
Certifikater
Cheese trier
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Chrome-nickel steel. Developed for sampling small cores and testing the readiness of cheeses without cutting them open. Ideal for use in milk-processing industries and cheese dairies.
  • Black plastic handle
  • Two different sizes available
Product Family Options
Produktinformation
  • Længde
    Neds.- dybde
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • GERB3124
    Cheese trier
    Cheese trier
    165 mm
    125 mm
    15 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 523,00 kr
    523,00 kr
    1 * 1 Items
       523,00 kr
  • 300-0143
    Cheese trier
    Cheese trier
    190 mm
    125 mm
    13 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.790,00 kr
    1.790,00 kr
    1 * 1 Items
       1.790,00 kr
  • 300-0144
    Cheese trier
    Cheese trier
    205 mm
    140 mm
    19 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.860,00 kr
    1.860,00 kr
    1 * 1 Items
       1.860,00 kr
  • 300-0145
    Cheese trier
    Cheese trier
    210 mm
    140 mm
    17 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.810,00 kr
    1.810,00 kr
    1 * 1 Items
       1.810,00 kr