ContactUsLinkComponent
Homogeniser, POLYTRON®, PT 6100 D
undefined
Homogeniser, POLYTRON®, PT 6100 D
  • Catalog No:
  • 431-0194
  • Model:
  • PT 6100 D
  • Volumen H₂O:
  • 0,1 - 30000 ml
  • Hastighedsområde:
  • Maks. 26500 min⁻¹
  • Motoreffekt input/output:
  • 1700/1200 W
  • B×D×H:
  • 360×164×313 mm
  • Vægt:
  • 7,4 kg
  • Sound level:
  • 82 @ 26500 min-1
Frequently Bought Together