Orders LinkContactUsLinkComponent
Face shields
Face shields
Leverandør:   UVEX
Face shields
Leverandør:  UVEX
Certifikater
Face shields
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Robust visor with integrated forehead cover, clear cellulose acetate lens and additional protective cap made from impact-resistant PS.
  • Twist ratchet enables simple and reliable adjustment to any head size
  • Flip-up mechanism allows the visor to be set in any position
  • Easy lens replacement
Certifications: EN 166
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Materiale
    L×B
    Tilgængelighed
    Price
  • UV-filter (UV 380)
    Cellulosacetat
    195×412 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 316,00 kr
    316,00 kr
    1 * 1 Items
       316,00 kr
  • Dugfri, UV-filter (UV 380)
    Cellulosacetat
    195×540 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 339,00 kr
    339,00 kr
    1 * 1 Items
       339,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Materiale
    Tilgængelighed
    Price
  • Replacement visor lens
    Replacement visor lens
    111-2543
    Cellulosacetat
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 93,90 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Materiale
    Tilgængelighed
    Price
  • Replacement visor lens, anti-fog
    Replacement visor lens, anti-fog
    111-8229
    Cellulosacetat
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 212,00 kr