8-Channel screw cap capper/decapper, Matrix®
About this item
Denne kapper/decapper tillader ergonomisk manuel behandling af et fuldt rack af Matrix® eller Nunc™ Cryobank eller Bank-It™ rør på mindre end et minut. Designet til at lukke rør til det optimale drejningsmoment for at bevare prøvens integritet og forhindre prøvetab under opbevaring.
Vippekontakt betjening
- Stor udkasterstang gør det nemt at kassere og udskifte brugte hætter
Hastighed: 4 sekunder for at lukke/aflukke 8 rør
B×D×H: 50,8×95×251 mm
Vægt: 0,44 kg
Strømforsyning: indgang 100 - 240 V, 60 - 50 Hz; udgang 12 V, 1,0 amp
Delivery information: Leveres med 12 V genopladeligt batteri og stativ.
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Denne kapper/decapper tillader ergonomisk manuel behandling af et fuldt rack af Matrix® eller Nunc™ Cryobank eller Bank-It™ rør på mindre end et minut. Designet til at lukke rør til det optimale drejningsmoment for at bevare prøvens integritet og forhindre prøvetab under opbevaring.
Vippekontakt betjening
- Stor udkasterstang gør det nemt at kassere og udskifte brugte hætter
Hastighed: 4 sekunder for at lukke/aflukke 8 rør
B×D×H: 50,8×95×251 mm
Vægt: 0,44 kg
Strømforsyning: indgang 100 - 240 V, 60 - 50 Hz; udgang 12 V, 1,0 amp
Delivery information: Leveres med 12 V genopladeligt batteri og stativ.
Specifications for Product Family
Specifications
- Catalog No:
- 479-1200
- 479-1067
- Environmentally Preferable:
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Miljøcertificering:
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
Specifications
Product Family Options
Product Information
- BeskrivelseAvailabilityPrice
- 8-channel handheld screw cap capper/decapper with stand, for Matrix® style tubesLog in for availabilityLog in for availability1 * 1 Items1 * 1 Items - 14.730,00 kr14.730,00 kr
Sale Valid until 30/06/2026
Sale Valid until 30/06/20261 * 1 Items14.730,00 krSpecifications:Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.479-1200Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringNAR Certificate of RetirementLav fremstillingspåvirkning - 8-channel handheld screw cap capper/decapper with stand, for Nunc™ Cryobank or Bank-It™ tubesLog in for availabilityLog in for availability1 * 1 Items1 * 1 Items - 14.730,00 kr14.730,00 kr
Sale Valid until 30/06/2026
Sale Valid until 30/06/20261 * 1 Items14.730,00 krSpecifications:Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.479-1067Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringNAR Certificate of RetirementLav fremstillingspåvirkning
Accessories
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- MATR41068-channel handheld screw cap capper/decapper standLog in for availability1 * 1 Items - 1.360,00 kr