Robot-spidser til PerkinElmer® Janus (Roborack), Axygen®
: Corning
Transparent eller sort PP, med eller uden filter, sterile eller ikke sterile.
- Black tips are conductive for liquid-level sensing protocols
- Optimised fine point for accurate dispensing
- Certified RNase, DNase and endotoxin-free
Rack insert colour: Blue (20 µl)/green (50 µl)/red (200 µl).
- Catalog No:
- 736-0479
- 736-0482
- 736-0477
- 736-0484
- 736-0483
- 736-0540
- AXYGRRF-25-CBK-R-S
- AXYGRRF-175-CBK-RS
- AXYGRRF-175-C-R-S
- AXYGRRF-25-C-R-S
- Environmentally Preferable:
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Miljøcertificering:
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
Frequently Bought Together