Orders LinkContactUsLinkComponent
Core thermometer, TDC 150
Core thermometer, TDC 150
Termometer TDC 150, inkl. nålafskærmning, −50…+150 °C, ±1 (-30...150) °C, 0,1 (–20…+150) °C, NTC rustfrit stål, spids (Lר: 125 × 3,5 mm), 24×26×85 mm, 36 g
Katalog # 620-1568
Leverandør:   EBRO
Core thermometer, TDC 150
Katalog # 620-1568
Leverandør:  EBRO
Core thermometer, TDC 150
Core thermometer, TDC 150
Termometer TDC 150, inkl. nålafskærmning, −50…+150 °C, ±1 (-30...150) °C, 0,1 (–20…+150) °C, NTC rustfrit stål, spids (Lר: 125 × 3,5 mm), 24×26×85 mm, 36 g
Price
582,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Core thermometer works with fast response time.
  • Fixed probe, pointed
  • Robust and impact-resistant
  • Replaceable battery
  • Switchable between °C/°F
Specifikationer
  • Område:
    −50…+150 °C
  • Opløsning:
    0,1 (–20…+150) °C
  • Vægt:
    36 g
  • Beskrivelse:
    Termometer TDC 150, inkl. nålafskærmning
  • B×D×H:
    24×26×85 mm
  • Nøjagtighed:
    ±1 (-30...150) °C
  • Føler:
    NTC rustfrit stål, spids (Lר: 125 × 3,5 mm)
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Perforeringsnål, AG 190 til dybfrosne fødevarer
    Perforeringsnål, AG 190 til dybfrosne fødevarer
    EBRO1341-3834
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - kr190.00