Core thermometer, TDC 150
Termometer TDC 150, inkl. nålafskærmning, −50…+150 °C, ±1 (-30...150) °C, 0,1 (–20…+150) °C, NTC rustfrit stål, spids (Lר: 125 × 3,5 mm), 24×26×85 mm, 36 g
Katalog # 620-1568
Leverandør: EBRO
Gå til:
Product Details & Documents
Core thermometer works with fast response time.
- Fixed probe, pointed
- Robust and impact-resistant
- Replaceable battery
- Switchable between °C/°F
Specifikationer
- Område:−50…+150 °C
- Opløsning:0,1 (–20…+150) °C
- Vægt:36 g
- Beskrivelse:Termometer TDC 150, inkl. nålafskærmning
- B×D×H:24×26×85 mm
- Nøjagtighed:±1 (-30...150) °C
- Føler:NTC rustfrit stål, spids (Lר: 125 × 3,5 mm)
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Perforeringsnål, AG 190 til dybfrosne fødevarerPerforeringsnål, AG 190 til dybfrosne fødevarerEBRO1341-3834Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - kr190.00