ContactUsLinkComponent
Dichlorvos-D6 (dimethyl-D6) (2,2-Dichlorvinyl dimethylphosphat-D6, DDVP-D6)
Dichlorvos-D6 (dimethyl-D6) (2,2-Dichlorvinyl dimethylphosphat-D6, DDVP-D6)
Katalog # EHERC12530100
Leverandør:  EHRENSTORFER
CAS nummer:  
Dichlorvos-D6 (dimethyl-D6) (2,2-Dichlorvinyl dimethylphosphat-D6, DDVP-D6)
Katalog # EHERC12530100
Leverandør:  EHRENSTORFER
CAS nummer:  
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    10 mg
  • Seq:
    2275
Specifikationer
Om denne vare
 :
 :226.93 g/mol
CAS nummer:203645-53-8
Formel:C₄HCl₂D₆O₄P