Orders LinkContactUsLinkComponent
Arecoliniumbromid
Leverandør:   Cayman Chemical
Arecoliniumbromid
Leverandør:  Cayman Chemical
Certifikater
Arecoliniumbromid
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Arecoline hydrobromide
  • CAS nummer:300-08-3
  • Formel:C₈H₁₄BrNO₂
  • MDL nummer:MFCD00039041
  • Molecular Weight:236.11 g/mol
  • EINECS:206-087-3
  • FN:1544
  • ADR:6.1,III
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    100 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 232,00 kr
    232,00 kr
    1 * 100 mg
       232,00 kr
  • Glass bottle for solids
    250 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 mg
    1 * 250 mg - 507,00 kr
    507,00 kr
    1 * 250 mg
       507,00 kr
  • Glass bottle for solids
    500 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - 944,00 kr
    944,00 kr
    1 * 500 mg
       944,00 kr