Spring til Overskrift
Spring til Hovedindhold
Spring til Sidefod
Udvidet søgning
Udvidet søgning
SDS
Certifikater
Producentdata
0
0,00 kr
Order Entry
Log ind
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
Denmark
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
ContactUsLinkComponent
Hjem
Standarder
Økologiske standarder
Pesticid referencestandard, Hexachlorphen 50 µg/ml i methanol
Pesticid referencestandard, Hexachlorphen 50 µg/ml i methanol
CAMBULM-8009-1.2
:
CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
:
Pesticid referencestandard, Hexachlorphen 50 µg/ml i methanol
CAMBULM-8009-1.2
:
CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
:
Pakning:
Glass bottle
Pakn:
1,2 mL
CAS-nr:
70-30-4
Beskrivelse:
Hexachlorphen 50 µg/ml i methanol
Formel:
C₁₃H₆Cl₆O₂
Beskrivelse:
Hexachlorophene