ContactUsLinkComponent
Hafniumstandard, 10 mg/L Hf i 5% salpetersyre med spor af flussyre (from Mo) Specpure® enkeltelement standard til ICP
  45260.AE
 :  
Hafniumstandard, 10 mg/L Hf i 5% salpetersyre med spor af flussyre (from Mo) Specpure® enkeltelement standard til ICP
  45260.AE
 :  
  • Koncentration:
    10 mg/L
  • Matrix:
    5% HNO₃/tr HF
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    100 mL
  • Environmentally Preferable:
  • Element:
    Molybdæn
  • Symbol:
    Mo
 : Traceable to NIST