ContactUsLinkComponent
Iridiumstandard, 1g/l Ir i 5% saltsyre standard til AAS
  ACRO196041000
 :  
Iridiumstandard, 1g/l Ir i 5% saltsyre standard til AAS
  ACRO196041000
 :  
  • Koncentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    10% HCl
  • Pakning:
    Plastic bottle
  • Pakn:
    100 mL
  • Element:
    Iridium
  • Symbol:
    Ir