ContactUsLinkComponent
Kobber 1.000 mg/l i fortyndet salpetersyre enkeltelement standard til ICP
Kobber 1.000 mg/l i fortyndet salpetersyre enkeltelement standard til ICP
  REGEPCU2A2
 :  REAGECON
 :  
Kobber 1.000 mg/l i fortyndet salpetersyre enkeltelement standard til ICP
  REGEPCU2A2
 :  REAGECON
 :  
  • Koncentration:
    1000 mg/L
  • Matrix:
    2-5% HNO₃
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    100 mL
  • Environmentally Preferable:
  • Element:
    Kobber
  • Symbol:
    Cu