Cadmiumstandard, 1g/l Cd i salpetersyre enkeltelement standard til ICP
Katalog # REGEPCD2A2
Leverandør: REAGECON
CAS nummer:
Specifikationer
- Koncentration:1000 mg/L
- Matrix:Nitric acid dil.
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:100 mL
- Environmentally Preferable:
- Element:Cadmium
- Symbol:Cd