Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Camera Adapters
Leverandør:   VWR Collection
VWR®, Camera Adapters
Leverandør:  VWR Collection
Certifikater
VWR®, Camera Adapters
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These adapters enable cameras with different chip sizes to be connected to microscopes with a C-mount thread.
Product Family Options
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • 630-0867
    C-mount adapter 0,4×
    C-mount adapter 0,4×
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 318,00 kr
    318,00 kr
    1 * 1 Items
       318,00 kr
  • 630-0865
    C-mount adapter 0,5×
    C-mount adapter 0,5×
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 463,00 kr
    463,00 kr
    1 * 1 Items
       463,00 kr
  • 630-2687
    C-mount adapter 0,45× for INV100/100-FL
    C-mount adapter 0,45× for INV100/100-FL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 647,00 kr
    647,00 kr
    1 * 1 Items
       647,00 kr
  • 630-0866
    C-mount adapter 1,0×
    C-mount adapter 1,0×
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 362,00 kr
    362,00 kr
    1 * 1 Items
       362,00 kr
  • 630-0868
    C-mount adapter 1,0×
    C-mount adapter 1,0×
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 127,00 kr
    127,00 kr
    1 * 1 Items
       127,00 kr