Orders LinkContactUsLinkComponent
Radiometers, digital, UVX
Radiometers, digital, UVX
Radiometer, digital, UVX, til måling af 254 nm, 365 nm og 302 nm UV-bølgelængder
Katalog # UVPA97-0015-02
Radiometers, digital, UVX
Katalog # UVPA97-0015-02
Radiometers, digital, UVX
Radiometers, digital, UVX
Radiometer, digital, UVX, til måling af 254 nm, 365 nm og 302 nm UV-bølgelængder
Price
7.190,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
This digital UVX Radiometer is used with one of the three interchangeable sensors (ordered separately) for measuring 254, 365 and 302 nm UV wavelengths. Measurement of lamp irradiance is the most effective way to monitor the useful life of any UV light source.
  • Order from three sensors: UVX-25 shortwave, UVX-31 midrange or UVX-36 longwave
  • The chart recorder port, standard on the UVX, allows for continuous monitoring
  • The UVX Radiometer is powered by a 9-volt battery for up to 120 hours
  • Unit includes a port for attachment of a chart recorder (user provided)
All meters and sensors are individually serialized for traceability of calibration. Calibration is recommended every six months and is certified to meet UVP's published standards and is traceable to NIST. Calibrations are performed at UVP's factory.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Radiometer, digital, UVX, til måling af 254 nm, 365 nm og 302 nm UV-bølgelængder
  • Cat. No.:
    UVPA97-0015-02
  • Nøjagtighed:
    ±2 %
  • B×D×H:
    157×91×51 mm
  • Vægt:
    300 g
  • Model:
    Digital UVX
  • Display:
    Digit LCD 3.5
  • Sensor:
    Tre, udskiftelige:
    * UVX-25 kortbølge
    * UVX-31 mellembølge
    * UVX-36 langbølge
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Sensor, UVX-25, kalibreringspunkt, 254 nm, båndpas, 250-290 nm
    Sensor, UVX-25, kalibreringspunkt, 254 nm, båndpas, 250-290 nm
    581-7836
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.980,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Bæretaske, til UVX-radiometer
    Bæretaske, til UVX-radiometer
    UVPA07-0145-01
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 919,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Sensor, UVX-36, 365 nm kalibreringspunkt, 335 - 380 nm båndpas
    Sensor, UVX-36, 365 nm kalibreringspunkt, 335 - 380 nm båndpas
    UVPA97-0016-02
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.980,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Sensor, UVX-31, 310 nm kalibreringspunkt, 280 - 340 nm båndpas
    Sensor, UVX-31, 310 nm kalibreringspunkt, 280 - 340 nm båndpas
    UVPA97-0016-04
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 4.020,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Attenuator, 10:1
    Attenuator, 10:1
    UVPA98-0035-01
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 279,00 kr