Orders LinkContactUsLinkComponent
Rubber Sleeve Stoppers
Rubber Sleeve Stoppers
Leverandør:   DEUTSCH NEUMANN
Rubber Sleeve Stoppers
Leverandør:  DEUTSCH NEUMANN
Certifikater
Rubber Sleeve Stoppers
Rubber Sleeve Stoppers
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Farve
    Hul Ø
    Højde
    Ø bund
    Ø top
    Tilgængelighed
    Price
  • DENE2105814
    Sleeve stopper, Durometer: 50 Shore A
    Sleeve stopper, Durometer: 50 Shore A
    transparent
    8,0 mm
    32,0 mm
    14,0 mm
    20,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 4.010,00 kr
    4.010,00 kr
    1 * 100 Items
       4.010,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • DENE2100814
    Sleeve stopper, Durometer: 40 Shore A
    Sleeve stopper, Durometer: 40 Shore A
    rød
    8,0 mm
    32,0 mm
    14,0 mm
    20,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 3.510,00 kr
    3.510,00 kr
    1 * 100 Items
       3.510,00 kr