ABsolute™ qPCR Capillary Mixes
ABsolute™ qPCR Capillary Mixes indeholder en optimeret reaktionsbuffer, der er specielt beregnet til at yde den størst mulige følsomhed, specificitet og konstante slutpunktsværdier i realtidsinstrumenter, der anvender glaskapillærer, for eksempel Roche LightCycler®. 2X mixes indeholder alle de nødvendige komponenter til at udføre kvantitativ PCR med undtagelse af skabelon og primere/prober.
- Indeholder enzymet Thermo-Start® DNA-polymerase til varm start for øget specificitet og optimeret buffer, der giver maksimal følsomhed
- Fremragende reproducerbarhed, idet alle batches gennemgår en omfattende kvalitetskontrol for at sikre ensartetheden batch for batch og fra analyse til analyse
- Optimeret buffer, specifikt beregnet til realtidsinstrumenter, der anvender glaskapillærer
- Ansøgning:qPCR probe
Frequently Bought Together