Orders LinkContactUsLinkComponent
DNA polymerases
DNA polymerases
DNA polymerases
Certifikater
9 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
KOD HiFi DNA Polymerase er et unikt prof reading enzym, som er isoleret fra den ekstremt termofile Thermococcus kodakaraensis KOD1, som besidder overlegen processivitet og fidelity som muliggør hurtigere og mere akkurat PCR-amplifikation end med konventionelle enzymer.
KOD HiFi DANN Polymerase fås også i en hot start version til høj specificitet og forøget læselængde og som en blanding (KOD XL DNA Polymerase) som anbefales til meget lange skabeloner.
NovaTaq™ DNA Polymerase er et med høj renhed og rekombinant enzym, som er velegnet til opgaver som kræver Taq DNA polymerase af høj kvalitet.
NovaTaq Hot Start DNA Polymerase er et kemisk modificeret form af enzymet, som giver øget specificitet og anvendelighed med standard PCR. Bliver aktivt når det opvarmes ved 95 °C i 7 - 10 minutter.
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • 71003-3
    NovaTaq DNA polymerase
    NovaTaq DNA polymerase
    100 EU
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 EE
    1 * 100 EE - 638,00 kr
    638,00 kr
    1 * 100 EE
       638,00 kr
  • 71003-4
    NovaTaq DNA polymerase
    NovaTaq DNA polymerase
    500 EU
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 EE
    1 * 500 EE - 2.230,00 kr
    2.230,00 kr
    1 * 500 EE
       2.230,00 kr
  • 71003-5
    NovaTaq DNA polymerase
    NovaTaq DNA polymerase
    2.500 EU
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2.500 EE
    1 * 2.500 EE - 8.040,00 kr
    8.040,00 kr
    1 * 2.500 EE
       8.040,00 kr
  • 71087-3
    KOD XL DNA polymerase
    KOD XL DNA polymerase
    250 EU
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 EE
    1 * 250 EE - 4.040,00 kr
    4.040,00 kr
    1 * 250 EE
       4.040,00 kr
  • 71091-3
    NovaTaq Hot Start DNA polymerase
    NovaTaq Hot Start DNA polymerase
    250 EU
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 EE
    1 * 250 EE - 4.100,00 kr
    4.100,00 kr
    1 * 250 EE
       4.100,00 kr
  • 71091-4
    NovaTaq Hot Start DNA polymerase
    NovaTaq Hot Start DNA polymerase
    1.250 EU
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.250 EE
    1 * 1.250 EE - 18.720,00 kr
    18.720,00 kr
    1 * 1.250 EE
       18.720,00 kr
  • 71086-4
    KOD Hot Start DNA polymerase
    KOD Hot Start DNA polymerase
    1.000 EU
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 EE
    1 * 1.000 EE - 12.790,00 kr
    12.790,00 kr
    1 * 1.000 EE
       12.790,00 kr
  • 71085-3
    KOD HiFi DNA polymerase
    KOD HiFi DNA polymerase
    250 EU
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 EE
    1 * 250 EE - 3.940,00 kr
    3.940,00 kr
    1 * 250 EE
       3.940,00 kr
  • 71086-5
    KOD Hot Start DNA polymerase
    KOD Hot Start DNA polymerase
    20 EU
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 EE
    1 * 20 EE - 889,00 kr
    889,00 kr
    1 * 20 EE
       889,00 kr