RT-PCR-sæt, Verso™
Verso™ RT-PCR systemet kombinerer et omvendt transkriptionsenzym, forbedrede klargøringsmuligheder og optimerede buffere med henblik på at generere højt udbytte og hellang cDNA. Med en bred vifte af sæt til både 1- og 2-trins RT-PCR reaktioner giver Verso™ optimal fleksibilitet og følsomhed i et brugervenligt format.
Verso™ RT-PCR systemet kombinerer et omvendt transkriptionsenzym, forbedrede klargøringsmuligheder og optimerede buffere med henblik på at generere højt udbytte og hellang cDNA. Med en bred vifte af sæt til både 1- og 2-trins RT-PCR reaktioner giver Verso™ optimal fleksibilitet og følsomhed i et brugervenligt format.
- Catalog No:
- 733-1097
- 733-1098
- Ansøgning:
- RT-qPCR dye
- RT-qPCR dye
Product Family Options
- BeskrivelsePakn
- Verso™ cDNA Kit, 40×20 µl reactions1 KIT1 * 1 Each3.190,00 kr
Specifications
Cat. No.733-1097AnsøgningRT-qPCR dye - Verso™ cDNA Kit, 100×20 µl reactions1 KIT1 * 1 Each5.860,00 kr
Specifications
Cat. No.733-1098AnsøgningRT-qPCR dye