Orders LinkContactUsLinkComponent
dNTP-mix
dNTP-mix
dNTP mix, 20 mM, 1 mL
Katalog # 733-0548
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
dNTP-mix
Katalog # 733-0548
CAS nummer:  
dNTP-mix
dNTP-mix
dNTP mix, 20 mM, 1 mL
CAS nummer:  
Price
663,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 mL
Product Details & Documents
En kombineret blanding af dATP, dCTP, dGTP og dTTP indeholdende 5 mM af hvert dNTP. Applikationerne inkluderer PCR-, RT-PCR- og DNA-mærkning og site-directed mutagenese
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    1 mL
  • Beskrivelse:
    dNTP mix, 20 mM