Spore suspension, Bacillus subtilis (BGA)
1.10649.0001
: Merck
:
- Pakn:15 Ampoul
- Beskrivelse:Bacillus subtilis (BGA) sporesuspension
- Environmentally Preferable:
Bacillus subtilis (BGA) spore-suspension bruges sammen med dyrkningsmedium testagar pH 6,0 til inhibitortest art.nr. 1.10663.0500 og testagar pH 8,0 til inhibitortest art. nr. 1.10664.0500 til påvisning af antimikrobielle inhibitorer i kød ved rutinemetoder. Testen udføres som en agar diffusionstest. Sporerne af bacillus subtilis (BGA) bruges som testorganismer.
- Inhibitorer forhindrer vækst af testbakterierne
- Væksthæmningen angives af inhiberingszoner