Orders LinkContactUsLinkComponent
Bevaringssystem, Cryoinstant
Bevaringssystem, Cryoinstant
Bevaringssystem, Cryoinstant
Supplier:  VWR Chemicals
Certificates
Bevaringssystem, Cryoinstant
7 Options Available Below
Product Details & Documents
Mikrobiologiske laboratorier har behov for en enkelt procedure til at opretholde vigtige mikroorganismer i stedet for gentagen sub-kultivering, der resulterer i kontaminerede kulturer, tab af levedygtighed og endnu værre tab af originale egenskaber ved introduktion af biokemiske og genetiske ændringer. Cryoinstant består af 25 porøse beads i et rør fyldt med en bouillon indeholdende glycerol. Mikroorganismerne vil binde sig til den porøse overflade på beads'ene. Den overskydende bouillon suges fra, hvorefter rørene opbevares ved ned til –70 °C i en fryser.
  • Hurtigt og letanvendeligt
  • Farvekodet
  • Opbevaring ned til –70 °C
  • Kvalitetskontrolleret for fertilitet og sterilitet
Packaging: Cryoinstant er pakket i pakker med 50 rør på 2 ml.
Specifications for Product Family
Specifications
Specifications
  • Catalog No:
  • 822075ZA
  • 822070ZA
  • 822071ZA
  • 822072ZA
  • 822073ZA
  • 822074ZA
  • 820006ZA
  • Shelf life:
  • 1440 days
  • 1440
  • 1440
  • 1440
  • 1440
  • 1440
  • 1440
  • Opbevaringstemperatur:
  • 8...25 °C
Specifications
Product Family Options
Product Information
  • Beskrivelse
    Pakn
    Availability
    Price
  • Cryoinstant, naturlig
    50
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 1.640,00 kr
    1.640,00 kr
    1 * 50 Items
       1.640,00 kr
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    822075ZA
    Shelf life
    1440 days
    Opbevaringstemperatur
  • Cryoinstant, blandet
    50
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 1.640,00 kr
    1.640,00 kr
    1 * 50 Items
       1.640,00 kr
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    822070ZA
    Shelf life
    1440
    Opbevaringstemperatur
  • Cryoinstant, rød
    50
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 1.640,00 kr
    1.640,00 kr
    1 * 50 Items
       1.640,00 kr
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    822071ZA
    Shelf life
    1440
    Opbevaringstemperatur
  • Cryoinstant, blå
    50
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 1.640,00 kr
    1.640,00 kr
    1 * 50 Items
       1.640,00 kr
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    822072ZA
    Shelf life
    1440
    Opbevaringstemperatur
  • Cryoinstant, grøn
    50
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 1.640,00 kr
    1.640,00 kr
    1 * 50 Items
       1.640,00 kr
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    822073ZA
    Shelf life
    1440
    Opbevaringstemperatur
  • Cryoinstant, gul
    50
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 1.640,00 kr
    1.640,00 kr
    1 * 50 Items
       1.640,00 kr
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    822074ZA
    Shelf life
    1440
    Opbevaringstemperatur
  • Cryoinstant, vials without media
    50
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 686,00 kr
    686,00 kr
    1 * 50 Items
       686,00 kr
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    820006ZA
    Shelf life
    1440
    Opbevaringstemperatur
    8...25 °C