Cell Recovery Solution, Corning®
Corning® Cell Recovery Solution, 100 mL
Leverandør: Corning
Cell Recovery Solution, Corning®
Katalog # 734-0107
Leverandør: Corning
CAS nummer:
Gå til:
Product Details & Documents
Corning® opløsning til genindvinding af celler dyrket på Corning® Matrigel® basalmembranmatrix med henblik på efterfølgende biokemisk analyse. Corning®-opløsning til genindvinding af celler fjerner polymerer i Corning® Matrigel®-matrixgeler uden enzymfermentering og længere inkubationsperioder ved høje temperaturer. Cellerne frigives uden beskadigelse, hvorved de undgår biokemiske forandringer under inkubationen og fermenteringen af ekstracellulære portioner af celleoverfladereceptorer og adhæsionsmolekyler.
- Ikke-enzymatisk farmaceutisk opløsning
- Testet for evnen til at fjerne polymererne i et 1 mm tykt lag gelateret BD Matrigel™ matrix efter en time ved 2–8 °C
- Filtreret og afprøvet og konstateret negative mht. bakterier, svamp og mykoplasma
- Stabilt i mindst tre måneder ved 2–8 °C
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakn:100 mL
- Beskrivelse:Corning® Cell Recovery Solution
- Cat. No.:734-0107
- Miljøcertificering:ISO 14001 - Bedford
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning