ContactUsLinkComponent
VWR® Powerpette Pro, Pipettehjælper
VWR® Powerpette Pro, Pipettehjælper
Katalog # 612-4552
Leverandør:  VWR Collection
undefined
VWR® Powerpette Pro, Pipettehjælper
Katalog # 612-4552
Leverandør:  VWR Collection
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Pipettehjælper, Powerpette Pro
  • Environmentally Preferable:
  • Pakn:
    1
Specifikationer
Om denne vare
Pipettehjælper til glas- og plastpipetter fra 1 til 100 ml.
  • Fylder en 25 ml pipette på under 3 sekunder ved den hurtigste indstilling
  • Pipetteholder af silikone
  • Udskifteligt hydrofobt membranfilter til beskyttelse af enheden mod væske samt til beskyttelse af prøverne mod kontaminering
  • Miljøvenlige genopladelige NiMH-batterier muliggør brug i mindst 4 timer
  • Forsynet med indikator for lavt batteriniveau, kan genoplades under brug
The Powerpette Pro pipette controller delivers efficient performance with a powerful but quiet motor to speed up large volume pipetting. The mode selection switch enables selection of high or low modes, both allowing variable aspirate and dispense speeds (with blow out). In any mode setting the speed of suction and dispensing is controlled through the concave finger triggers, designed to provide a comfortable and positive grip requiring minimum effort. An additional gravity dispense mode is designed for use with ‘To Deliver’ (TD) pipettes. The Powerpette Pro is now supplied with additional coloured nose cones to allow laboratory, application or user colour coding to minimise the risk of cross-contamination.
Ordering information: Leveres med oplader, 2 ekstra hydrofobe filtre (1×0,45 µm, 1×0,2 µm) samt bordstativ/vægbeslag.