Probes for 435
Standardføler til luftfugtighed/omgivende luft, –20…+70 °C; 0 - 100 % RH, ±0,3 °C; ±2,0 % RH (2 - 98 % RH), 1160 mm (cable length), Probe shaft: 12×140 mm
Katalog # 620-1233
Leverandør: Testo
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Område:–20…+70 °C; 0 - 100 % RH
- Beskrivelse:Standardføler til luftfugtighed/omgivende luft
- Længde:1160 mm (cable length)
- Nøjagtighed:±0,3 °C; ±2,0 % RH (2 - 98 % RH)
- Ø×L:Probe shaft: 12×140 mm