Orders LinkContactUsLinkComponent
Probes for 435
Probes for 435
Standardføler til luftfugtighed/omgivende luft, –20…+70 °C; 0 - 100 % RH, ±0,3 °C; ±2,0 % RH (2 - 98 % RH), 1160 mm (cable length), Probe shaft: 12×140 mm
Katalog # 620-1233
Leverandør:   Testo
Probes for 435
Katalog # 620-1233
Leverandør:  Testo
Probes for 435
Probes for 435
Standardføler til luftfugtighed/omgivende luft, –20…+70 °C; 0 - 100 % RH, ±0,3 °C; ±2,0 % RH (2 - 98 % RH), 1160 mm (cable length), Probe shaft: 12×140 mm
Price
2.930,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Område:
    –20…+70 °C; 0 - 100 % RH
  • Beskrivelse:
    Standardføler til luftfugtighed/omgivende luft
  • Længde:
    1160 mm (cable length)
  • Nøjagtighed:
    ±0,3 °C; ±2,0 % RH (2 - 98 % RH)
  • Ø×L:
    Probe shaft: 12×140 mm