TLC/HPTLC sprayers
TLC/HPTLC sprayer
Katalog # CAMA022.6530
Leverandør: CAMAG
Gå til:
Product Details & Documents
Reagents are atomised into a fine aerosol spray with particles in the range of 0,3 to 10 µm.
- Function is electro-pneumatic
- Homogeneous distribution over the layer at a low reagent consumption
Leveringsinformation: Complete sprayer consists of charger and a pump unit with two kinds of spray heads, type A for spray solutions of normal viscosity (organic solvents), and type B for liquids of higher viscosity.
Specifikationer
- Beskrivelse:TLC/HPTLC sprayer
- Seq:01
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Sprøjtehoveder, type A og type B
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Reagensflaske med 100 ml med låg, pakke med 6 stk.Reagensflaske med 100 ml med låg, pakke med 6 stk.CAMA022.6536Log ind for tilgængelighed1 * 6 Items - 3.300,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Sprøjtehoveder, type B
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Reagensflaske med 50 ml med låg