Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample cuvettes
Leverandør:   Hach
Sample cuvettes
Leverandør:  Hach
Certifikater
Sample cuvettes
20 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Sample cuvettes for photometric measurements.
  • Available with or without lid
  • Available reusable (made from glass) or for single use (made from plastics)
Product Family Options
Square base
Produktinformation
  • Volumen
    Længde på lysvej
    Vinduesmateriale
    Tilgængelighed
    Price
  • HACH2629500
    Sample cuvettes
    Sample cuvettes
    1,5 ml
    10 mm
    PS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 953,00 kr
    953,00 kr
    1 * 100 Items
       953,00 kr
  • 705-0127
    Sample cuvettes, with lid, disposable
    Sample cuvettes, with lid, disposable
    25 ml
    1" / 25 mm
    Plast
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 2.000,00 kr
    2.000,00 kr
    1 * 12 Items
       2.000,00 kr
  • 705-0084
    Sample cuvettes, with lid, matched pair
    Sample cuvettes, with lid, matched pair
    3,5 ml
    10 mm
    Optisk glas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 2.750,00 kr
    2.750,00 kr
    1 * 2 Items
       2.750,00 kr
  • HACH2624410
    Sample cuvette, with lid
    Sample cuvette, with lid
    3,5 ml
    10 mm
    Kvartsglas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.940,00 kr
    2.940,00 kr
    1 * 1 Items
       2.940,00 kr
  • 705-0228
    Sample cuvettes, with lid, matched pair
    Sample cuvettes, with lid, matched pair
    3,5 ml
    10 mm
    Kvartsglas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 7.270,00 kr
    7.270,00 kr
    1 * 2 Items
       7.270,00 kr
  • HACHLZP045
    Sample cuvettes
    Sample cuvettes
    3,5 ml
    10 mm
    Optisk glas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items
    1 * 3 Items - 1.190,00 kr
    1.190,00 kr
    1 * 3 Items
       1.190,00 kr
  • 705-0762
    Sample cuvettes, matched pair, 10 ml marked
    Sample cuvettes, matched pair, 10 ml marked
    10 ml
    1" / 25 mm
    Optisk glas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 2.780,00 kr
    2.780,00 kr
    1 * 2 Items
       2.780,00 kr
  • HACH2495408
    Sample cuvettes, matched set, 10 ml marked
    Sample cuvettes, matched set, 10 ml marked
    10 ml
    1" / 25 mm
    Optisk glas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 7.010,00 kr
    7.010,00 kr
    1 * 1 Each
       7.010,00 kr
  • HACH2612602
    Sample cuvettes, with lid, matched pair, 10/25 ml marked
    Sample cuvettes, with lid, matched pair, 10/25 ml marked
    25 ml
    1" / 25 mm
    Optisk glas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 3.610,00 kr
    3.610,00 kr
    1 * 2 Items
       3.610,00 kr
  • 705-0171
    Sample cuvettes, matched pair, 10/25 ml marked
    Sample cuvettes, matched pair, 10/25 ml marked
    25 ml
    1" / 25 mm
    Kvartsglas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 3.290,00 kr
    3.290,00 kr
    1 * 2 Items
       3.290,00 kr
  • HACHLZP334
    Flow through cuvette, micro, CH = 8,5 mm
    Flow through cuvette, micro, CH = 8,5 mm
    80 µl
    10 mm
    Optisk glas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.670,00 kr
    7.670,00 kr
    1 * 1 Items
       7.670,00 kr
Rectangular base
Produktinformation
  • Volumen
    Længde på lysvej
    Vinduesmateriale
    Tilgængelighed
    Price
  • HACHLZP341
    Sample cuvettes, with lid, semi-micro
    Sample cuvettes, with lid, semi-micro
    7 ml
    50 mm
    Plast
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 508,00 kr
    508,00 kr
    1 * 10 Items
       508,00 kr
  • 705-0166
    Sample cuvette, with lid
    Sample cuvette, with lid
    17,5 ml
    50 mm
    Kvartsglas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.880,00 kr
    5.880,00 kr
    1 * 1 Items
       5.880,00 kr
  • 705-0575
    Celle med hætte
    Celle med hætte
    17,5 ml
    50 mm
    Kvartsglas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.410,00 kr
    2.410,00 kr
    1 * 1 Items
       2.410,00 kr
  • HACHLZP167
    Sample cuvette
    Sample cuvette
    20 ml
    50 mm
    Optisk glas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.500,00 kr
    1.500,00 kr
    1 * 1 Items
       1.500,00 kr
  • 705-0165
    Sample cuvette, with lid
    Sample cuvette, with lid
    35 ml
    100 mm
    Quartz Glass
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.030,00 kr
    7.030,00 kr
    1 * 1 Items
       7.030,00 kr
  • HACH2629201
    Sample cuvette, with lid
    Sample cuvette, with lid
    35 ml
    100 mm
    Glass
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.530,00 kr
    4.530,00 kr
    1 * 1 Items
       4.530,00 kr
Round base
Produktinformation
  • Volumen
    Længde på lysvej
    Vinduesmateriale
    Tilgængelighed
    Price
  • HACHLCW906
    Sample cuvettes, with rubber stopper, barcoded
    Sample cuvettes, with rubber stopper, barcoded
    7 ml
    13 mm
    Optisk glas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 611,00 kr
    611,00 kr
    1 * 25 Items
       611,00 kr
  • 705-0749
    Sample cuvette, with lid, 10 ml marked
    Sample cuvette, with lid, 10 ml marked
    10 ml
    1" / 25 mm
    Optisk glas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 118,00 kr
    118,00 kr
    1 * 1 Items
       118,00 kr
  • 705-0126
    Runde celler med hætte
    Runde celler med hætte
    25 ml
    1" / 25 mm
    Optisk glas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 858,00 kr
    858,00 kr
    1 * 6 Items
       858,00 kr