Orders LinkContactUsLinkComponent
UV mini lamps
UV mini lamps
UV mini lamps
Certifikater
UV mini lamps
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These lamps are excellent for quick field inspection or fluorescence applications.
  • For field use and fluorescence work
  • Longwave, shortwave, and combination options available
  • Four-watt intensity
  • Impact-resistant plastic
Mini UV Lamps feature four-watt intensity and are powered by four AA batteries (not included). Each lamp housing is made of impact-resistant plastic that resists fading or cracking. The lamps are lightweight and small enough to fit into a pocket. A nylon strap is attached for easy handling. The lamps are available in three configurations: longwave, shortwave, or a multi-band longwave/shortwave combination.
Ordering information: Model UVL-4F includes a flashlight and a longwave UV.
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Til
    Bølgelængde
    Udgang
    Tilgængelighed
    Price
  • UVPA95-0158-04
    UV-minilampe, kortbølge, med nylonstrop, 159 × 25 × 56 mm
    UV-minilampe, kortbølge, med nylonstrop, 159 × 25 × 56 mm
    UVG-4
    Feltbrug
    254 nm
    4 W
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.130,00 kr
    1.130,00 kr
    1 * 1 Items
       1.130,00 kr
  • UVPA95-0125-05
    UV-minilampe, kortbølge, med nylonstrop, 159 × 25 × 56 mm
    UV-minilampe, kortbølge, med nylonstrop, 159 × 25 × 56 mm
    UVL-4
    Feltbrug
    365 nm
    4 W
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 328,00 kr
    328,00 kr
    1 * 1 Items
       328,00 kr
  • UVPA95-0305-03
    UV-minilampe, langbølge, med nylonstrop og lommelygte, 201 × 51 × 32 mm
    UV-minilampe, langbølge, med nylonstrop og lommelygte, 201 × 51 × 32 mm
    UVL-4F
    Feltbrug
    365 nm
    4 W
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 401,00 kr
    401,00 kr
    1 * 1 Items
       401,00 kr
  • UVPA95-0188-02
    UV-minilampe, med nylonstrop og rør med båndinddeling (kortbølge/langbølge), 159 × 25 × 56 mm
    UV-minilampe, med nylonstrop og rør med båndinddeling (kortbølge/langbølge), 159 × 25 × 56 mm
    UVSL-14P
    Feltbrug
    254/365 nm
    4 W
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.790,00 kr
    1.790,00 kr
    1 * 1 Items
       1.790,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Bølgelængde
    Tilgængelighed
    Price
  • Replacement shortwave UV tube
    Replacement shortwave UV tube
    733-2062
    UVG-11, UVGL-25
    254 nm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 340,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Bølgelængde
    Tilgængelighed
    Price
  • Replacement UV tube, longwave, BLB
    Replacement UV tube, longwave, BLB
    UVPA34-0010-01
    SL-2M
    365 nm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 258,00 kr